116173
2-Bromo-3-pyridinol
99%
Sinonimo/i:
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Scegli un formato
25,83 €
Prezzo di listino36,90 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
25,83 €
Prezzo di listino36,90 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?