Documenti fondamentali
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Scegli un formato
5 G
72,30 €
72,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
307-312 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
Applicazioni
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)