Documenti fondamentali
710849
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
3-Aminoisonicotinic acid
Scegli un formato
1 G
15,80 €
15,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
15,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
15,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
305-310 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)