Documenti fondamentali
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Sinonimo/i:
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)