112321
Ethyl octanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl caprylate
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Selectophore™
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
206-208 °C (lit.)
Punto di fusione
−48-−47 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?