W244910
Ethyl octanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl caprylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
206-208 °C (lit.)
Punto di fusione
−48-−47 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
Densità
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; fruity; floral; pineapple
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter