Documenti
8.00202
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-385-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
325 °C
Potenza
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7 % (v/v)
P. eboll.
208 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-47 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup