538493
cis-2-Hexene
95%
Sinonimo/i:
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Densità
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?