Documenti fondamentali
111058
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-heptene
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-heptene
Scegli un formato
5 G
840,00 €
840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
840,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1733419
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
38 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
117-120 °C (lit.)
Densità
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-1-heptene was used to study the epoxidation of olefins with H2O2; where ionic liquid ( e.g. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) was an activator and Keggin polyoxometalate [bmim]3PW12O40 was the catalyst[1].
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Liu L, et al.
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)