Documenti fondamentali
111775
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trimethylpropene, 2-Ethyl-2-butene
Scegli un formato
1 G
99,80 €
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
99,80 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Densità
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Applicazioni
3-Methyl-2-pentene (mixture of cis and trans) is used in the study of photosensitized oxidation of trialkylalkenes in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites[1].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin