111147
3-Methyl-1-pentene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
436 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
54 °C (lit.)
Punto di fusione
−154 °C (lit.)
Densità
0.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4,6H,1,5H2,2-3H3
LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methyl-1-pentene has been synthesized by the pyrolysis of ethylene –butene-2 mixtures in a static system.
Applicazioni
3-Methyl-1-pentene has been used to study the rate constant of chlorine atom.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Kinetics of reactions of chlorine atoms with a series of alkenes at 1 atm and 298 K: structure and reactivity.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(23), 5813-5820 (2002)
Ene reactions of olefins. I. The addition of ethylene to 2-butene and the decomposition of 3-methylpentene-1.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(3), 307-324 (1978)
Frontiers in chemistry, 8, 599-599 (2020-08-06)
Metal nanoparticle catalysts functionalized with small, well-defined organic ligands are important because such systems can provide a spatial control in the catalyst-substrate interactions. This article describes the synthesis, stability, and catalytic property evaluations of four different Pd nanoparticles capped with