Documenti fondamentali
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
Sinonimo/i:
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Beilstein:
106071
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
230-232 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)