10894
Hexachloro-2-propanone
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
HCA, Hexachloroacetone
Saggio
≥99.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−6-−2 °C (lit.)
Densità
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?