108057
Methyl phenylacetate
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
211.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99.5 °C - closed cup