Documenti fondamentali
365270
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromophenylacetate
97%
Scegli un formato
5 G
60,10 €
60,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
60,10 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(Br)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
60,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
113 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl α-bromophenylacetate is an ester. Palladium catalyzed homocoupling reaction of methyl α-bromophenylacetate with 3,5-dimethyl phenyl boronic acid is reported.[1]
Applicazioni
Methyl α-bromophenylacetate may be used as initiator during ESR study of atom transfer radical polymerization (ATRP) of methyl methacrylate (MMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA).[2] It may be used as reagent in the homopolymerization of MMA in supercritical carbon dioxide.[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
ESR study on diffusion-controlled atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate.
Wang AR and Zhu S.
Macromolecules, 35(27), 9926-9933 (2002)
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
Eur. Polymer J., 44(3), 861-871 (2008)
A novel palladium-catalyzed homocoupling reaction initiated by transmetallation of palladium enolates.
Lei A and Zhang X.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2525-2528 (2002)