Documenti fondamentali
107255
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-nitropyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Nitro-3-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Oc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Hydroxy-2-nitropyridine may be used in the synthesis of novel sulfonates that are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S L Gwaltney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1671-1673 (2001-06-27)
The synthesis and biological evaluation of novel sulfonate analogues of E-7010 are reported. Several of the compounds are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization. Importantly, these compounds are also active against P-glycoprotein positive (+) cancer cells, which are