104353
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone
97%
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetrafluoroquinone, Fluoranil, Tetrafluorobenzoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
183-186 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
InChI
1S/C6F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Symmetrical or unsymmetrical ethers by coupling of two alcohols via the oxidation-reduction condensation reaction.
- Azocino[4,3-b]indole scaffold, which is used as an inetermediate to prepare (±)-dasycarpidone.
- Chiral and racemic charge-transfer (CT) complexes with binaphthol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3