376779
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
97%
Sinonimo/i:
(2,3,5,6-Tetrafluoro-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)dimalononitrile, 7,7,8,8-Tetracyano-2,3,5,6-tetrafluoroquinodimethane, F4TCNQ
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
285-290 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC1=C(F)C(\C(F)=C(F)/C1=C(\C#N)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12F4N4/c13-9-7(5(1-17)2-18)10(14)12(16)8(11(9)15)6(3-19)4-20
IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.