LYSC9000
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active
from Achromobacter lyticus, recombinant, expressed in E. coli (206-473aa), tag-free, solution
Sinonimo/i:
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active, API, Lysyl endopeptidase, Protease I
About This Item
Origine biologica
Achromobacter lyticus
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli (206-473aa)
Grado
Proteomics Grade
Stato
ready-to-use solution
Concentrazione
1 mg/mL
pH ottimale
8.5
Intervallo di pH
9.0-9.5(catalytic)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Overview
Lysyl-endopeptidase (Lys-c) was isolated from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter lyticus by Msaki et al. The protein hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues making it an important tool for enzymatic protein sequencing and Lys-X compound synthesis.
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.