Processo upstream (USP) intensificato e in continuo
Preparate sin da oggi le vostre strategie produttive alle sfide future, riducete i costi e incrementate la versatilità dei vostri impianti con processi intensificati a perfusione e fed-batch
Gli sviluppatori e i produttori biofarmaceutici necessitano di processi upstream efficienti e produttivi che assicurino anticorpi monoclonali (mAb) e altre proteine ricombinanti di alta qualità. L'intensificazione del processo, che include processi di fed-batch e di perfusione intensificati, può preparare sin da oggi le loro strategie produttive alle sfide future e, nello stesso tempo, ridurre i costi e incrementare la versatilità degli impianti.
Con un assortimento completo di soluzioni progettate in risposta alle maggiori esigenze dei processi upstream intensificati e un supporto tecnico da parte di team con anni di esperienza, possiamo aiutarvi a realizzare i vantaggi dell'intensificazione del processo senza compromettere le tappe dello sviluppo clinico o la velocità di approdo sul mercato.
Intensificazione del seed train
Il tradizionale processo del seed train richiede molto tempo e lavoro, dato che, per inoculare il bioreattore di produzione, i tecnici devono trasferire e coltivare manualmente le cellule non appena generano biomassa. Il trasferimento manuale delle cellule da un contenitore all'altro comporta inoltre un maggior rischio di contaminazione.
L'intensificazione del seed train incrementa la versatilità degli impianti e riduce gli interventi da parte dei tecnici, ottimizzando l'efficienza e riducendo il rischio. Questo risultato è ottenibile in due modi, entrambi compatibili con i processi di produzione a perfusione e fed-batch:
- operazioni di perfusione nel seed train, che raggiungono densità cellulari significativamente maggiori rispetto a quelle dei processi batch-based;
- incorporazione di sacche crioconservate di campioni ad alta densità cellulare, per disaccoppiare i processi del train dell'inoculo manuale dal seed train in bioreattore, riducendo i passaggi, permettendo di risparmiare tempo e di lavorare in sistemi chiusi.
La piattaforma BioContinuum™ Seed Train è la soluzione giusta per intensificare il seed train durante la produzione di mAb.
La piattaforma comprende:
- il terreno di coltura Cellvento® 4CHO-X, concepito per la perfusione del bioreattore N-1;
- il sistema di ritenzione cellulare Cellicon® Cell Retention Solution, concepito per i processi di perfusione ad alta densità cellulare;
- i sistemi assemblati monouso Mobius® HCDC per la crioconservazione di grandi volumi di cellule ad alta densità;
- studi applicativi e servizi completi da parte dei nostri team di assistenza tecnica.
Grazie a questi prodotti, all'assistenza tecnica e agli studi applicativi in grado di adattarsi a diversi scenari produttivi, i produttori di mAb sono in grado di accelerare lo sviluppo del processo upstream per scalare con sicurezza dalla produzione su scala clinica a quella commerciale.
Categorie correlate
Potete scegliere da un assortimento completo di formulazioni di comprovata affidabilità...
I prodotti e le soluzioni Mobius® possono aiutarvi a far fronte a tutte le mutevoli necessità delle colture cellulari...
Il processo a perfusione fornisce colture cellulari a elevata densità che alleviano i carichi di lavoro associati al trattamento di grandi volumi di produzione in bioreattore...
Produzione biofarmaceutica ottimizzata con i sistemi assemblati monouso Mobius® 2D e 3D.
Risorse correlate
- Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation
This article explains the benefits of high cell density cryopreservation (HCDC) and how to implement it.
- Impact of DMSO And Freezing Technique in Developing a High Cell Density Cryopreservation Process for Upstream Bioprocessing
Here, we evaluated how dimethyl sulfoxide and freezing techniques impact viable cell density and titer production in an HCDC intensified seed train.
- Optimizing CHO Cells for Higher Productivity
This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks.
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device.
Webinar correlati
Scoprite l'impiego e i benefici della crioconservazione HCDC (high cell density cryopreservation)
Sono in fase di sviluppo processi intensificati per aumentare la produttività...
Per capire come le opzioni della perfusione dei seed train possano aiutare ad abbassare i costi delle merci o incrementare la resa di prodotto o entrambi.
Si evidenzia come l'integrazione di uno step N-1 perfuso nel processo upstream permetta di ridurre l'impronta ecologica degli impianti o di inoculare lo stadio N finale del fed-batch con una densità cellulare più elevata rispetto a un fed-batch convenzionale.
La composizione del terreno è critica per la produzione farmaceutica, così come l'espansione del seed train.
L'intensificazione del processo upstream può risultare sensibilmente vantaggiosa per i produttori in termini minori dimensioni degli impianti, versatilità della produzione e riduzione dell'impronta ecologica, incrementando significativamente la produttività al tempo stesso.
Video correlati
Piattaforma BioContinuum™: il fattore abilitante dello stabilimento di bioprocesso del futuro!