1.03840
Cellvento® 4CHO-X COMP
expansion medium
Produzione farmaceutica
Descrizione
shipped with cooling packs
Nome Commerciale
Cellvento®
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Articoli
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Contenuto correlato
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Coloro che sviluppano i processi biofarmaceutici ha l’esigenza di mettere a punto processi produttivi upstream efficienti, in grado di fornire anticorpi monoclonali (mAb) e altre proteine ricombinanti di alta qualità. L'intensificazione del processo può preparare sin da oggi le loro strategie produttive alle sfide future e, nello stesso tempo, ridurre i costi e incrementare la versatilità degli impianti.
Gli sviluppatori biofarmaceutici necessitano di processi upstream efficienti e produttivi che assicurino anticorpi monoclonali (mAb) e altre proteine ricombinanti di alta qualità. L'intensificazione del processo può preparare sin da oggi le loro strategie produttive alle sfide future e, nello stesso tempo, ridurre i costi e incrementare la versatilità degli impianti.