Filtrazione sterilizzante finale
La filtrazione sterilizzante dei farmaci è un passaggio cruciale per assicurare la sterilità e la sicurezza del prodotto. I produttori devono impegnarsi ad assicurare la sterilità e a massimizzare il recupero del prodotto, nel rispetto dei requisiti normativi. La progettazione di un efficace sistema di filtrazione deve tener conto delle diverse opzioni di filtrazione e dei requisiti del processo, tra cui il numero di filtri sterilizzanti, le esigenze di campionamento e l’eventuale esecuzione di test di integrità PUPSIT (pre-use post-sterilization integrity testing) condotti prima dell’uso del filtro e dopo la sterilizzazione.
Sistemi assemblati monouso per operazioni di filtrazione asettica finale e di riempimento e finitura
I sistemi monouso vengono adottati per i processi di riempimento e finitura da un crescente numero di produttori, al fine di soddisfare le complesse esigenze odierne della produzione di farmaci. I sistemi assemblati monouso assicurano ai processi maggiore flessibilità e produttività, aumentano la sicurezza del prodotto e dell’operatore e riducono i requisiti di convalida e le tempistiche di processo. Essi integrano molteplici componenti monouso, tra cui sacche beta bag monouso, raccordi sterili, filtri sterilizzanti, header bag, tubi per pompe e aghi di riempimento, a creare un sistema ottimizzato di filtrazione e riempimento finali, ritagliato su misura in base alle esigenze specifiche di ogni processo.
I vantaggi associati all’utilizzo di sistemi assemblati monouso nel processo di filtrazione sterilizzante e di riempimento finale comprendono:
- maggiore sicurezza, efficienza e produttività
- meno operazioni di pulizia, installazione e validazione
- ridotto rischio di contaminazione crociata
- minori rallentamenti della linea di riempimento
Per ottenere risultati ottimali, i produttori possono collaborare con gli esperti di sistemi monouso alla progettazione di soluzioni personalizzate. Un partner esperto è in grado di integrare facilmente la soluzione monouso più adatta nel processo di filtrazione e riempimento finale, utilizzando al meglio l’infrastruttura esistente.
Risorse sui prodotti
Espressione, purificazione e formulazione di mAb
Strumento di calcolo mAbsizer™
Webinar
Webinar: Improved Design Reduces Contamination Risks in Final Filtration and Filling Processes
Webinar: Potential Impact of Draft Annex 1 on Sterilizing Filtration
Webinar: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Risorse tecniche
Brochure: Mobius® Single-Use Final Fill Solutions
Bollettino tecnico: Redesigned Filter Capsule Improves Final Filtration Assembly Design & Operation
Bollettino tecnico: Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
Bollettino tecnico: Improved Product Recovery Using Blow-down and Millipak® Final Fill Filters
Scheda delle specifiche: Single-use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies
PRODOTTI CORRELATI
Con sempre nuove terapie all'orizzonte, i lotti di farmaco prodotti per i trial clinici stanno aumentando e la maggior parte dei nuovi farmaci ha...
Filtri a dischi sovrapposti concepiti per aumentare il recupero e tutelare i prodotti ad alto valore aggiunto...
Una tecnologia integrata per l’erogazione delle polveri, la miscelazione e la filtrazione assicura un ottimale rapporto costi/benefici e flessibilità operativa...