Merck
1615300
USP
Solifenacin Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Solifenacin succinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26N2O2 · C4H6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
solifenacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)