Merck
1386000
USP
Mephobarbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methylphenobarbital
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H14N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mephobarbital
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=C1NC(C(CC)(C2=CC=CC=C2)C(N1C)=O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-3-13(9-7-5-4-6-8-9)10(16)14-12(18)15(2)11(13)17/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALARQZQTBTVLJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mephobarbital USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)