Fontos dokumentumok
1162421
USP
Daidzein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone, Isoaurostatin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
daidzein
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Red Clover Tablets
- Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
- Powdered Red Clover
- Red Clover
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
- Powdered Red Clover Extract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3