Fontos dokumentumok
Z777164
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
Szinonimák:
Strong Cation Exchange HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
termékcsalád
Proteomix®
gyártó/kereskedő neve
Sepax 401NP5P-4625
kiszerelés
1 ea of
parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
mátrix aktív csoport
sulfonic acid phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)