Fontos dokumentumok
Z777109
SRT®-C SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 7.8 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
5 cm × 7.8 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
hydrophilic polymer phase
pórusméret:
300 Å
Mátrix:
spherical silica
fully porous particle
Terméknév
SRT®-C SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
molekulatömeg
5,000-1,250,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 235300-7805
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
5 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
Üzemi pH tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)