Fontos dokumentumok
Z777089
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 7.8 mm
részecskeméret:
3 μm
mátrix aktív csoport:
hydrophilic polymer phase
pórusméret:
300 Å
Mátrix:
spherical silica
fully porous particle
Terméknév
Zenix®-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
Zenix®
molekulatömeg
5,000-1,250,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 233300-7815
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
300 Å
Üzemi pH tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)