Merck
PHL83333
Decursin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H20O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0%
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant. Decursin is potent anti-angiogenic agent targeting the VEGFR-2 signaling pathway. Decursin exhibits potent neuroprotective activity against glutamate and Ab- induced neurotoxicity. Apparently, decursin stimulates activation of Nerf2. Also, decursin inhibits androgen stimulated AR translocation to the nucleus in LNCaP prostate cancer cells.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)