Merck
PHL82652
Siamenoside I
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H92O24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1125.29
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O[C@@H](C(O)(C)C)CC[C@H]([C@@H]3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@]([C@@H]6CC[C@@H](C(C6=CC5)(C)C)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO
InChI
1S/C54H92O24/c1-22(23-15-16-52(6)30-12-10-24-25(54(30,8)31(58)17-53(23,52)7)11-14-32(50(24,2)3)76-47-43(68)39(64)35(60)27(19-56)73-47)9-13-33(51(4,5)70)77-49-45(78-48-44(69)40(65)36(61)28(20-57)74-48)41(66)37(62)29(75-49)21-71-46-42(67)38(63)34(59)26(18-5
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)