Merck
PHL82621
Pectolinarigenin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone, 6-Methoxy 4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin 4′-methyl ether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein 4′,6-dimethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)