Fontos dokumentumok
G005750
HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Analízis megjegyzés
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Ketoconazole
    Mevinolin from Aspergillus sp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)