Fontos dokumentumok
G005720
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Analízis megjegyzés
This application demonstrates the suitability of Ascentis C18 for the analysis of phenylacetic acid.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Phenylacetic acid
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)