Fontos dokumentumok
G005713
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express RP Amide (pH 2.7)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 2.7; [B] 10 mM ammonium formate in methanol, pH 2.7; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 1 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Analízis megjegyzés
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of omeprazole metabolites.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    5-Hydroxyomeprazole
    Omeprazole
    Omeprazole sulfone
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
mobil fázis alkotórész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)