Fontos dokumentumok
G005700
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Analízis megjegyzés
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of furans as listed in ASTM method 05837-99.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
analitikai oszlop
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)