G005613
HPLC Analysis of Withania Extract on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 5 min; held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2750 psi (190 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/mL in water:acetonitrile (50:50); sonicate for 15 minutes; filter 0.45 μm; dilute to water:acetonitrile (80:20)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)