Fontos dokumentumok
G005374
HPLC Analysis of 25-Hydroxyvitamin D3 and 25-Hydroxyvitamin D2 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 250 nm
ESI(+), TIC m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)