Fontos dokumentumok
821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Szinonimák:
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
ammonium ion, quaternary phase
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L23
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Cl-
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21962
parameter
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
ammonium ion, quaternary phase
részecskeméret
5 μm
működési pH
3-10
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
TSKgel DNA-STAT columns are packed with 5μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered anion exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel DNA-STAT columns include the separation of: DNA fragments, nucleic acids and nucleotides.
Fizikai forma
Shipped in DI water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)