82021-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L21
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
kiszerelés
1 ea of
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.1 mm
Mátrix
PS-DVB particle platform
polymeric
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
1-14
elválasztástechnika
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)