Fontos dokumentumok
806729
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G4000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 06729
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10 bar max. pressure
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 21.5 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
17 μm
pórusméret
450 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)