Merck
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Termékkategória
Gyártó
Termékcsalád
Ügynökség
USP Suitability
Elválasztási technológia
ID (mm)
Hosszúság (cm)
Részecskeméret (µm)
Pórusméret (Å)