Merck
72971
Supelco
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Demeton-​S-​methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15O4PS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥95.0 % (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Alkalmazás
Metabolite for food testing
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)