58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Szinonimák:
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L8
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
3% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 3 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 5.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
amino phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Alkalmazás
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?