58338C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L8
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
3% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 3 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 5.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
amino phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?