58988
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L8
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
a címkézés mértéke
3% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 5.1 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
amino phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?