Fontos dokumentumok
58830-U
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Vespel
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
NACRES:
SB.51
material
Vespel
Általános leírás
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.