Merck
58453
Mobile Phase Solvent Debubbler with Bracket
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115700
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
universal design with bracket
Általános leírás
Gas bubbles in the mobile phase reduce pump output and cause check valves to malfunction. The mobile phase debubbler removes bubbles from the pump inlet line. Bubbles in the incoming mobile phase rise in the debubbler, displacing an equal volume of liquid from the debubbler reservoir to the pump. When necessary, simply remove the cap and refill the reservoir -- the gas-liquid interface is visible through the housing. Compatible with 1.5 mm I.D. and 3.0 mm I.D. PTFE tubing used with Waters and other popular HPLC pumps. KEL-F, PTFE, and 316 stainless steel construction.
Egyéb megjegyzések
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)