58149-U
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-8-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
6.0% carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
3.3 cm × 2.1 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.2 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?