Fontos dokumentumok
581376-U
Supelco
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Terméknév
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 1 kit
a címkézés mértéke
25% Carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
külső felület
450 m2/g
szennyeződések
5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Lábjegyzet
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules (10mm i.d guard requires the purchase of 567499-U)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was