Fontos dokumentumok
575601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 25 mg/well, pk of 1
Szinonimák:
C18 SPE 96-well plate
About This Item
UNSPSC kód:
41104018
NACRES:
NB.21
Terméknév
Discovery® DSC-18 SPE 96-well Plate, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
material
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 25 mg/well
kiszerelés
pk of 1
a címkézés mértéke
18% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
2 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.